物質
amber glass bottle
特徴
autoclavable
closure type crimp top vial
包装
pkg of 288 ea
外径 × H
25 mm × 50 mm
容量
10 mL
フィッティング
thread for 20 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These vials are constructed of clear, borosilicate glass; closure not included.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック