Merck
29423-U
Supelco
認証済みスクリュートップバイアルキット、Pico Pure Plus+ キャップ付き
volume 2 mL, clear glass vial (with graduated marking spot), polyethylene cap, thread for 9 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
clear glass vial (with graduated marking spot)
polyethylene cap
詳細
9 mm thread
特徴
closure type screw top vial
closure type white polyethylene cap
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm
容量
2 mL
フィッティング
thread for 9 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pico Pure Plus+クロージャーは、LC/MS市場用に開発されました。これは、セプタムのない一体型のクロージャーシステムです。このクロージャーシステムでは、他のクロージャーにみられるコンタミネーションの問題が起こりません。キャップに含まれる不純物の純度は、抽出可能なピコグラムレベルを遙かに下回っています。
  • 密封:このクロージャーは、バイアルとPTFE/シリコンセプタム付きキャップも密封できます。
  • 貫通能:本製品は、PTFE/シリコンセプタムを貫通するのに必要な力よりはるかに小さな力で貫通できます。
適合性
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
その他情報
バイアルの内径はメーカーによって異なります。次のインサート部品番号が、この広口バイアルに適合します。
  • 29435-U PK100、認定済み200μLガラスインサート、マンドレル精密ポイント、6 X 29mm、底部ばね付き
  • 29436-U PK100、認定済み250μLガラスインサート、円錐形底部、6 x 31 mm
  • 29437-U PK100、認定済み300μLガラスインサート、円錐形底部、6 x 30 mm
  • 29441-U PK100、認定済み350μLガラスインサート、平坦底部、6 x 31 mm
法的情報
Pico Pure Plus+ is a trademark of AR Corp.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)