Merck
29089-U
Supelco
Versa Vialクロージャ、12 mm直径
gray plug (chlorobutyl/siliconized)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
gray plug (chlorobutyl/siliconized)
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 5.4 mm × 10 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この新しい12mm径の緑色のポリエチレン製のフタ (29088-U) は、厳重な密封が要求される場合にVersa Vialと一緒に用いるよう設計されたものです。円錐形状に加えて放射状の切れ込みがあるので、ニードルが自動的に中央部を貫通します。また、タブの幅が広いので、バイアルへの取り付けと取り外しが簡単にできます。
Versa Vial用の柔らかいフタは、バイアルのネックの開口部にしっかりはまり込むように設計されており、オートサンプラーに用いる場合、一部の化合物では最大のサンプル適合性を発揮します。
クロロブチルゴムとPTFE/シリコンでできていますので、加圧滅菌することができます。
法的情報
Versa Vial is a trademark of J.G. Finneran Associates, Inc.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)