Merck
28411-U
Supelco
6.35 mm/6.35 mmユニオン
PTFE, pk of 3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
13111000
NACRES:
NB.21
物質
PTFE
詳細
for connecting glass dioxin columns and reversible tubes with 6.35 mm stem O.D.
包装
pk of 3
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
アプリケーション
food and beverages
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)