Merck
28094-U
Supelco
Equity-5キャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.00 μm
別名:
GC column, Equity-5, 5% diphenyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
物質
fused silica
認証
EPA 8041,8081,8082,8141,8270
meets requirements for USP G27 and G36
パラメーター
-60-325 °C temperature (isothermal)
-60-350 °C temperature (programmed)
β値
63
df
1.00 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.25 mm
マトリックス活性基
Bonded; poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
アプリケーション
environmental
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
カラムタイプ
capillary non-polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
用途:ご好評いただいているこのカラムは、非極性カラムを必要とする一般用途向けに設計されています。フェニル含量が低いため、100%ポリ(ジメチルシロキサン)カラムと比較して鉄安定性が生まれます。
USPコード:このカラムは、USP G27およびG36の要件を満たしています。
:
  • 結合
  • ポリ(5%ジフェニル/95%ジメチルシロキサン)
温度限界
  • 内径≤0.32 mm、<2 μm: -60°C~325°C (等温)または350°C (プログラム温度)
  • 内径≤0.32 mm、>2 μm: -60°C~300°C (等温またはプログラム温度)
  • 内径≥0.53 mm、<2 μm: -60°C~300°C (等温)または320°C (プログラム温度)
  • 内径≥0.53 mm、>2 μm: -60°C~260°C (等温)または280°C (プログラム温度)
アプリケーション
<ul>
<li><strong>Understanding the core-shell interactions in macrocapsules of organic phase change materials and polysaccharide shell: </strong>Investigates the thermal properties and structural integrity of phase change materials encapsulated in polysaccharide shells, utilizing barium chloride dihydrate for stability testing in energy storage applications (Reddy VJ et al., 2022).</li>
<li><strong>Synthesis of a novel monofilament bioabsorbable suture for biomedical applications: </strong>Focuses on the development of a bioabsorbable suture material enhanced with barium chloride dihydrate, which improves the mechanical properties and usability in surgical procedures, contributing to the advancement of medical materials (de la Harpe KM et al., 2022).</li>
</ul>
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)