Merck
28033-U
Supelco
キャピラリーカラムナット (Varian対応)
pkg of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
SB.54
包装
pkg of 1 ea
詳細
これらの黄銅製カラムナットは、元のVarian製ナットを破損したり紛失したりした場合の代替品です。
法的情報
Varian is a registered trademark of Varian Medical Systems, Inc.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)