Merck
27534
Supelco
バイアル、黒色ポリプロピレン製ホールキャップ付スクリュートップ (10-425 スレッド)、広口、組み立て済み
volume 2 mL, clear glass vial, PTFE/silicone septum (with slit), pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
PTFE/silicone septum (with slit)
black polypropylene cap
clear glass vial
特徴
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
pre-assembled
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm
容量
2 mL
フィッティング
thread for 10-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Vials are important and employed to inject samples from an autosampler. Autosampler needle pierces through the cap during injection and withdraws the required aliquots of samples from the vials. Screw top clear glass vials are used on many autosamplers with a large opening of 6 mm. The threads on the larger opening vials are 10-425. Includes a black polypropylene hole cap and a PTFE/silicone septum (with slit), suitable for use with most organic solvents (until pierced) and not recommended for use with chlorosilanes. The slits provide a secure seal but allow easy penetration by the autosampler needle.
適合性
Autosampler compatibility:
PerkinElmer Autosystem, Clarus 500
PE ISS-100, 200, Integral 4000 and Series 200
Shimadzu GC and LC Autosamplers
Spark Marathon, Midas, Triathlon
Thermo HPLC Spectra System
Waters Alliance
その他情報
インサートの直径は、メーカーによって異なります。この広口バイアルに適合するのは、次の部品番号のインサートに限られます。
  • 24719、24720、ガラス製インサート、円錐底、6 x 29 mm
  • 24721、ボトムスプリング付きガラス製インサート、6 x 29 mm
  • 24722、ボトムスプリング付きポリプロピレン製インサート、6 x 29 mm
  • 24717, 24718、ガラス製インサート、円錐底、6 x 31 mm
  • 24715, 24716、ガラス製インサート、平底、6 x 31 mm
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)