Merck
27408
Supelco
Insert for shell vial
volume 0.05 mL, glass, conical, with bottom spring, O.D. × H × I.D. 6 mm × 25 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
glass
詳細
Mandrel precision point
特徴
conical
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
6 mm × 25 mm × 4.6 mm
容量
0.05 mL
適合性
for use with vial with 6 mm opening
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)