安全性情報
27056
Supelco
スクリューキャップ, ポリプロピレン製, 穴開き
black polypropylene hole cap, for use with 22 mL vial with 20-400 thread, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
black polypropylene hole cap
サイズ
20-400
特徴
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
包装
pkg of 100 ea
パラメーター
135 °C temp. limit
直径× H
23 mm × 11.2 mm
穴径
12 mm
フィッティング
thread for 20-400
適合性
for use with 22 mL vial with 20-400 thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
セプタムは付属しません。
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Massimiliano Clamer et al.
Cell reports, 25(4), 1097-1108 (2018-10-26)
Ribosome profiling, or Ribo-seq, is based on large-scale sequencing of RNA fragments protected from nuclease digestion by ribosomes. Thanks to its unique ability to provide positional information about ribosomes flowing along transcripts, this method can be used to shed light