安全性情報
27047
Supelco
バイアル、ネジ蓋式ポリプロピレンオープントップキャップ、 組立済み、 100個/パッケージ
volume 4 mL, amber glass vial, O.D. × H 15 mm × 45 mm, tan PTFE/silicone septum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
amber glass vial
black polypropylene cap (open-top)
tan PTFE/silicone septum
特徴
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
15 mm × 45 mm
容量
4 mL
フィッティング
thread for 13-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
It may be used in HPLC analysis, for quantifying adsorption of the three cationic membrane-active peptides mastoparan X, melittin, and magainin 2.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Adsorption of cationic peptides to solid surfaces of glass and plastic.
Kristensen, Kasper, Jonas R. Henriksen, and Thomas L. Andresen.
PLoS ONE, 10.5, e0122419-e0122419 (2015)
Hoa Thi Le et al.
Journal of analytical methods in chemistry, 2018, 7832987-7832987 (2018-11-14)
We developed a new method for MALDI-TOF MS detection of N-glycans derived from human serum. The synergistic combination of microwave-assisted Girard T derivatization, solid-phase extraction desalting, and an ionic liquid matrix (2, 5-dihydroxybenzoic acid/aniline) (GT-SPE-DHB/An) allowed of more sensitive N-glycans