Merck
25718
Supelco
未処理フューズドシリカチューブ
L × I.D. 3.0 m × 0.32 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
物質
fused silica tubing
包装
pkg of 1
df
0.32 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
3.0 m × 0.32 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
A S Abdulamir et al.
BMC immunology, 9, 73-73 (2008-12-18)
Asthma is a complicated network of inflammatory reactions. It is classified into mild, moderate, and severe persistent asthma. The success of asthma therapy relies much on understanding the underlying mechanisms of inflammation at each stage of asthma severity. The aim