Merck
25717
Supelco
未処理フューズドシリカチューブ
L × I.D. 3.0 m × 0.25 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
物質
fused silica tubing
包装
pkg of 1 ea
df
0.25 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
3.0 m × 0.25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)