安全性情報
22824
Parker® ChromGas Zero Air 発生器
Model 1000, 110 volt, output flow, 1000 cc/min
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112500
特徴
output flow 1000 cc/min
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このChromGasゼロエアー発生器には3つのステージがあります。
  • 0.5 mmの合体入口フィルターにより、粒子、オイル、および水を除去します。
  • 加熱した触媒により炭化水素を除去します。
  • 0.01 mmのセルロース出口フィルターにより、生成された空気流に残った粒子状物質を除去します。
このユニットは高圧ガスボンベに代わる安全かつ経済的な製品であり、1~2年で採算が取れます。
特徴/利点
  • 高価なガスボンベが必要なくなります。
  • 1平方フィートのベンチスペースしか必要としないコンパクトな設計です。
  • 電源があればどこでも使えます。
  • 上流にある圧縮空気源しか必要としません。
メンテナンス
  • 6カ月ごとに入口と出口のフィルターを洗浄します。
  • 2年ごとに入口と出口のフィルターを交換します。
仕様
  • 入口圧力:2~125 psig
  • 出口純度:炭化水素(メタン換算)0.1 ppm未満
  • 出口圧力:125 psig
  • 出口接続金具:1/8インチ圧縮
  • 電源要件:110 V (60 Hz)または230 V (50 Hz)
  • 出荷重量(Model 1000および1001):11 lb (5 Kg)
  • 出荷重量(Model 3500および3501):20 lb (9.1 Kg)
  • 寸法(Model1000および1001;高さx幅x奥行き):9.75インチx 5.75インチx 12インチ(25 cm x 14.7 cm x 30.8 cm)
  • 寸法(Model3500および3501;高さx幅x奥行き):12インチx 6.75インチ x 15インチ(29.2 cm x 17.8 cm x 39.4 cm)
マーク
  • CE承認済み
  • ULリスト済み
  • CSA規格認定取得済み
  • IEC 1010認定済み
アプリケーション
Catalytic Zero air generator may be used to measure zero air count rates after field measurements, to determine atmospheric concentrations of volatile organic compound using On-line proton transfer reaction-mass spectrometry (PTR-MS). It may also be used to obtain volatile organic compound-air which could be used to dilute the standard gas to 50 ppb required to calibrate PTR-MS.
法的情報
Chromgas is a registered trademark of Parker Hannifin
Parker is a registered trademark of Parker Hannifin
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
On-line PTR-MS measurements of atmospheric concentrations of volatile organic compounds in a European boreal forest ecosystem.
Rinne, Janne, et al.
Boreal Environment Research, 10, 425-436 (2005)
Hydrocarbon fluxes above a Scots pine forest canopy: measurements and modeling.
Rinne, J., et al.
Atmospheric Chemistry and Physics, 7, 3361-3372 (2007)