安全性情報
22709-U
SP-Alloy Tubing
tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.085 in. (2.1 mm)
別名:
Nickel alloy capillary tubing (50 ft)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112500
NACRES:
SB.54
物質
SP alloy
チューブ類L × 外径 × 内径
50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.085 in. (2.1 mm)
アプリケーション
Nickel Alloy, for maximum inertness.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)