安全性情報
22456
Supelco
Supeltex M-2B Double-Tapered Ferrule
I.D. 0.5-1.2 mm, 0.32 mm I.D. to 0.75 mm I.D. Column, pkg of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
包装
pkg of 2 ea
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
内径
0.5-1.2 mm
適合性
0.32 mm I.D. to 0.75 mm I.D. Column
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 最高温度:350°C
  • 材質:DuPont製VESPEL SP-211(75%ポリイミド、15%グラファイト、10% PTFE)
  • 特徴:キャピラリーカラムに容易に適合し、密封効果が高く破損しにくくなっています。
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)