Merck
22356
Chart Paper for Recorder
Blank, black, box of 10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
14111500
包装
box of 10
W × L
107 mm × 400 ft
適合性
for use with Agilent/HP 85B, 3390, 3390A, 3392A
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Analog signal from the chromatograph may be connected to a recorder with chart paper speed of 5 min/in. during an analysis to measure Glutethimide concentrations in the serum and cerebrospinal fluid (CSF) using gas chromatography.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
John Kenkel
Analytical Chemistry for Technicians, 366-366 (1994)
A.V.Bakshi U.A.Bakshi
Electronic Measurements & Instrumentation (2008)
Comparison of glutethimide concentration in the serum and cerebrospinal fluid of humans in drug overdose.
M Gold et al.
Clinical chemistry, 19(10), 1158-1161 (1973-10-01)