Merck
22309
Supelco
Supeltex M-1 Packed Column Ferrule, 1/8 in. Column O.D.
I.D. 1/8 in., 1/8 in. O.D. Column, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
包装
pkg of 100 ea
内径
1/8 in.
フィッティング
1/8 in. for 1/8 in. O.D. packed column
適合性
1/8 in. O.D. Column
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特徴:質量分析計への接続に最適です。高い再利用可能性。等温での使用のみ。
材質: セラミック充填PTFE
最高温度:
250°C
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)