物質
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
詳細
Series A
特徴
removable needle Series A
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
VICI 010025
ニードルL × 外径 × 内径
2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
容量
100 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Series A - Removable Needle: This Pressure-Lok syringe allows storage of sample within the syringe. Rotary valve in the needle hub allows for sample pre-pressurization prior to injection.
- Integral sample storage valve - actuated by turning the nose piece
- Positive rear flange plunger stop - prevents plunger from blowing out of barrel at elevated pressure
- Modular construction - all components may be quickly disassembled for easy cleaning or replacement
- Leak-tight to 250 psi - liquids and gases
法的情報
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)