Merck
21742-U
LTおよびTLLシリンジ用Hamilton®
KEL-F hub, needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.03
物質
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
ニードルサイズ
22 ga
特徴
KEL-F hub
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
Hamilton 90422
ニードル長
51 mm (2 in.)
適合性
for use with Hamilton LT and TLL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)