物質
PTFE tape
無菌性
non-sterile
特徴
250 °C (Maximum operating temperature)
包装
pkg of 1 roll
テープL×W
288 in. × 1/2 in.
関連するカテゴリー
詳細
Lubricate threads and eliminate leaks when making threaded pipe connections.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)