Merck
20488
Supelco
洗浄済み銅管
tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.065 in. (1.65 mm)
別名:
洗浄済み銅チューブ, 1/8インチ, 50フィートコイル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115720
物質
copper tubing (GC plumbing quality)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
チューブ類L × 外径 × 内径
50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.065 in. (1.65 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ASTM B-280仕様に従って溶媒洗浄を行い、弊社独自の洗浄によって残留炭化水素を取り除きます。ほとんどのGC配管用途に使用します。
アプリケーション
銅管は、過酸化水素やアルコールなどの液体中のフリーラジカルの常磁性共鳴スペクトルの研究において使用される可能性があります。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
PTFE製チューブ tubing L × O.D. × I.D. 25 ft × 1/4 in. (6.35 mm) × 0.228 in. (5.8 mm)
Supelco
20533
PTFE製チューブ
Swagelok® Back Ferrule Swagelok® 204-1, brass, 1/8 in. Swagelok
22013
Swagelok® Back Ferrule
Swagelok® Front Ferrule Swagelok® 203-1, brass, 1/8 in. Swagelok
22012
Swagelok® Front Ferrule
On/Off 絞り弁 stainless steel, 1/8 in.
22139-U
On/Off 絞り弁
Swagelok® Nut Swagelok® 202-1, brass, 1/8 in. Swagelok
22011-U
Swagelok® Nut
Swagelok® Union Swagelok® 400-6, brass, 1/4 in.
22004
Swagelok® Union
Paramagnetic resonance study of liquids during photolysis: Hydrogen peroxide and alcohols.
Livingston R and Zeldes H.
J. Chem. Phys. , 44 (3), 1245-1259 (1996)