包装
pkg of 25 ea
L × 外径 × 内径
78.5 mm × 6.3 mm × 4.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
キャピラリー注入ポート用の不活性化(シラン化)されたガラス製入口の裏張り。
- Agilent(5890、6890、および7890)に適合します。
- Finnigan(9001GCQ)に適合します。
- Varian(CP-1177注入器)に適合します。
ライナーは、インレットにおいて二番目に重要な部分です。インレットシステムの中枢であり、基本的には、セプタムとカラムの間のガラス管であり、ここでサンプルは蒸発させられ気相へと運ばれます。スプリットおよびスプリットレスインレットは、高速なサンプル導入および蒸発を可能にし、サンプルサイズが小さい場合に有利です。スプリット注入、スプリットレス注入ともに同じインレット上で行いますが、異なる点として、スプリットレス注入ではサンプルが完全にカラムに注入されますが、スプリット注入ではサンプルがインレットで分配されることによりサンプルの一部のみがカラムに導入されます。
アプリケーション
熱脱着ユニットにおけるフリップトップシーリングシステムを搭載した、スプリットおよびスプリットレスインレットは、水サンプル中のピレスロイドの測定のための熱脱着(TD)の実施に使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
2048625:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Fire Debris Analysis.
Stauffer E
Science, 249-252 (2007)
Els Van Hoeck et al.
Journal of chromatography. A, 1157(1-2), 1-9 (2007-05-08)
Stir bar sorptive extraction (SBSE) was applied to the enrichment of pyrethroids in water samples. Analysis was done by retention time-locked GC/MS in selected ion-monitoring (SIM) mode using trans-permethrin-d(6) as internal standard. Thermal desorption (TD) was performed in a classical
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
2048625 | 4061833415290 |