Merck
20439
Supelco
Plastic Column Cap
for use with 1/4 in. O.D. column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
包装
pkg of 100 ea
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
フィッティング
female cap for 1/4 in. O.D. column (slip-on)
適合性
for use with 1/4 in. O.D. column
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このプラスチック製キャップは、充填GCカラムの端部からたやすく滑り落ちて保管中のカラムを保護します。
アプリケーション
Plastic column cup maybe used to close the immunoaffinity chromatography column used for separating cross-linked protein complexes adhering to P1 protein of Mycoplasma pneumonia.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
G Layh-Schmitt et al.
Microbiology (Reading, England), 146 ( Pt 3), 741-747 (2000-04-04)
Adherence of Mycoplasma pneumoniae to host cells requires several mycoplasmal membrane proteins and cytoskeleton-like proteins in addition to the adhesin P1, a transmembrane protein of 170 kDa. To analyse interactions of the P1 adhesin with other membrane proteins or with