安全性情報
20036
Supelco
ORBO 77 H2SO4処理カーボンビーズ (20/30), 500/250 mg
W,W,W separators, O.D. × L 8 mm × 110 mm, pkg of 50 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131900
物質
W,W,W separators
carbon beads
品質水準
認証
OSHA ID-188
製品種目
ORBO
組成
Bed A, 500 mg
Bed B, 250 mg
包装
pkg of 50 ea
メーカー/製品名
ORBO 77
テクニック
active air sampling: suitable
外径 × L
8 mm × 110 mm
マトリックス
H2SO4-treated carbon bead
粒径
20-30 mesh
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
詳細
  • ORBO 77 H2SO4-Treated Carbon Bead (20/30), 500/250 mg solvent desorption tube is designed for gas and vapor sampling.
  • It contains two beds of the same selective adsorbent separated by glass wool or foam.
  • Dual-layer or two-bed construction of the tube allows for any sample breakthrough to be captured in the smaller back-up bed.
法的情報
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
20036:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)