安全性情報
11820
Supelco
GCパック(コート処理)
phase SP®-1000, 0.1%, matrix 80/100 Carbopack C support, bottle of 15 g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
23151817
包装
bottle of 15 g
パラメーター
60-225 °C temp. range
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
Matrix
80/100 Carbopack C support
マトリックス活性基
SP®-1000 phase, 0.1%
カラムタイプ
packed GC
適合性
for analyte group phenols
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
コーティング材料はGCの静止相に基づいて選択します。SP 1000をcarbopack Cにパックすることにより被覆されたGCカラムは、優れた分離能を有し、適切な作業条件下で炭化水素、クレゾール、アルコールおよびブチルベンゼン異性体を溶出します。
独自のカラムに充填しようとするお客様がそのまま使用可能なコーティング済みのパッキングです。
アプリケーション
carbopack CのSP 1000は、ガスクロマトグラフィーによる尿のフェノールおよびクレゾール定量に使用されました。
法的情報
SP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
11820:4548173927848
11820-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Determination of phenols and cresols in urine by gas chromatography.
Needham LL, et al.
Analytical Letters, 17 (14), 1555-1565 (1984)
Modern Methods of Pharmaceutical Analysis.
Schirmer RE.
Science, 2, 392-393 (1990)
Analytical Measurements in Aquatic Environments.
Namiesnik J and Szefer P.
Science, 73-73 (2009)