Merck
07311
Supelco
シフェノトリン
reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H25NO3
CAS番号:
分子量:
375.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
reference material
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
C\C(C)=C\C1C(C(=O)OC(C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2)C1(C)C
InChI
1S/C24H25NO3/c1-16(2)13-20-22(24(20,3)4)23(26)28-21(15-25)17-9-8-12-19(14-17)27-18-10-6-5-7-11-18/h5-14,20-22H,1-4H3
InChI Key
FJDPATXIBIBRIM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
07311-BULK:
07311-50MG:
07311-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)