安全性情報
04453
Potassium 2-[(8-chloro-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hexadecafluorooctyl)oxy]-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulfonate
new
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid potassium salt, 8:2 Cl-PFAES
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10ClF20KO4S
CAS番号:
分子量:
670.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
グレード
certified reference material
TraceCERT®
アッセイ
≥97.0%
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Liver
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
04453-BULK:
04453-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)