Merck
04437
Supelco
ジメテナミド
reference material
別名:
2-クロロ-N-(2,4-ジメチル-3-チエニル)-N-(2-メトキシ-1-メチルエチル)アセトアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H18ClNO2S
CAS番号:
分子量:
275.79
Beilstein:
8143313
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
reference material
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
フォーマット
neat
SMILES記法
COCC(C)N(C(=O)CCl)c1c(C)csc1C
InChI
1S/C12H18ClNO2S/c1-8-7-17-10(3)12(8)14(11(15)5-13)9(2)6-16-4/h7,9H,5-6H2,1-4H3
InChI Key
JLYFCTQDENRSOL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
04437-50MG:
04437-VAR:
04437-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)