ZRB2837
Anti-LGR5/GPR49 Antibody, clone 1I17 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
G-protein coupled receptor 67, G-protein coupled receptor HG38, GPR49, GPR67, Leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 5
About This Item
由来生物
rabbit
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1I17, recombinant monoclonal
詳細
recombinant, expressed in HEK 293 cells
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 100 kDa
observed mol wt ~120 kDa
精製方法
using Protein A
交差性
human
交差性(ホモロジーによる予測)
monkey
包装
antibody small pack of 25
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgGκ
エピトープ配列
Internal
タンパク質IDアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
human ... LGR5(8549)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
Evaluated by Western Blotting in HL-60 cell lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:10,000 dilution of this antibody detected LGR5/GPR49 in HL-60 cell lysate.
Tested Applications
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound LGR5/GPR49 peptide with at least ten thousand-fold (10,000X) higher than with non-specific control peptide.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected LGR5/GPR49 in human colon tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected LGR5/GPR4 in SH-SY5Y cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
法的情報
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
ZRB2837-4X25UL:
ZRB2837-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)