ZRB2495
Anti-TRIM28/KAP-1 Antibody, clone 1G5 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
Anti-Rab9A Antibody, clone 1B16 ZooMAb® Rabbit Monoclonal, E3 SUMO-protein ligase TRIM28, EC:2.3.2.27, KRAB-associated protein 1, KRAB-interacting protein 1, KRIP-1, RING finger protein 96, TIF1-beta, Transcription intermediary factor 1-beta, Transcriptional intermediary factor 1-beta, Tripartite motif-containing 28
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1G5, recombinant monoclonal
詳細
recombinant, expressed in HEK 293 cells
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 89 kDa
observed mol wt ~110 kDa
精製方法
using Protein A
化学種の反応性
mouse, human
包装
antibody small pack of 25
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
エピトープ配列
N-terminal half
タンパク質IDアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
human ... TRIM28(10155)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
Evaluated by Western Blotting in RAW264.7 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected TRIM28/KAP-1 in RAW264.7 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected TRIM28/KAP-1 in U2OS cell lysate.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected TRIM28/KAP-1 in Human small intestine tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected TRIM28/KAP-1 in K562 cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound TRIM28/KAP-1 peptide with a KD of 1.0 x 10-12 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
ターゲットの説明
物理的形状
再構成
保管および安定性
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB2495-4X25UL:
ZRB2495-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)