Merck
すべての画像(12)
主要文書
安全性情報
ZRB1623
Sigma-Aldrich
抗PKCδ抗体 クローン1C13 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
EC:2.7.11.13, nPKCδ, タンパク質キナーゼCδ型
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1C13, monoclonal
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 77.51 kDa
observed mol wt ~77 kDa
交差性
rat, mouse, human
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PRKCD(5580)
mouse ... Prkcd(18753)
rat ... Prkcd(170538)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン1C13は、PKCdを特異的に検出するZooMabウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。 C末端AGCキナーゼドメインに由来する18個のアミノ酸内のエピトープをターゲットとしています。
免疫原
ヒトプロテインキナーゼCδ(PKCd)のC末端AGCキナーゼドメインに由来する18個のアミノ酸に対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、HT-1080およびNIH3T3細胞ライセート中のインテグリン5を検出できます。
フローサイトメトリー:1 μg使用、HelL細胞100万個中のインテグリン5を検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:1,000で使用、ヒト胎盤組織切片のインテグリン5を検出できます。
アフィニティ結合アッセイ:この抗体は、インテグリン5ペプチドと結合し、KD値は2.5 x 10^(-8)でした。
免疫細胞染色:希釈倍率1:10,000で使用、HeLa、A431、HUVEC、およびNIH3T3細胞のインテグリン5を検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗PKCd クローン1C13 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1623)はPKCdを特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、アフィニティ結合アッセイ、免疫細胞染色、免疫組織染色、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
プロテインキナーゼCd(UniProt:Q05655、別名:EC:2.7.11.13、nPKCδ)は、ヒトPRKCD遺伝子(Gene ID:5580)でコードされています。PKCdは、細胞の増殖、分化、アポトーシスに関連するシグナル伝達に関与する普遍的なセリン/トレオニンキナーゼです。PKCdはカルシウム非依存性で、リン脂質およびジアシルグリセロール(DAG)依存性の新型PKC酵素であり、DNA損傷誘発性アポトーシスの際にはアポトーシス促進タンパク質として機能しますが、サイトカイン受容体誘発性細胞死の際は抗アポトーシスタンパク質として作用し、細胞死と細胞生存において対照的な役割を果たします。B細胞の増殖を負に制御することが示されており、自己抗原誘導性B細胞トレランス誘導にも関与しています。DNA損傷後、PKCdは細胞死促進転写因子であるBCLAF1/Btfのプロモーターを活性化し、BCLAF1を介したp53/TP53遺伝子の転写とアポトーシスを引き起こします。ERストレスまたはDNA損傷が誘導するアポトーシスの場合、チロシンタンパク質キナーゼABL1と複合体を形成し、p53/TP53と無関係にアポトーシスを引き起こすことがあります。PKCdは細胞質でMAPK11またはMAPK14を活性化し、Akt1を阻害し、XIAPレベルを低下させることによってアポトーシスを引き起こす可能性があります。トレオニン507、セリン645、セリン664の3つの特異的部位におけるリン酸化が、PKCdの完全な活性化に必要です。PKCdは、アポトーシスの際にカスパーゼ3によりタンパク質が分解されて触媒サブユニット(aa 330-676)と制御サブユニット(aa 1-329)に分かれ、キナーゼが活性化されます。この切断の結果、制御サブユニットの偽基質モチーフが触媒サブユニットの基質認識部位から遊離し、PKCdの活性化が可能になります。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
ZRB1623-4X25UL:
ZRB1623-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)