Merck
すべての画像(7)
Key Documents
安全性情報
ZRB1621
Sigma-Aldrich
抗 phospho-ULK1-Ser757抗体 クローン5L18 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
ATG1, EC:2.7.11.1, Unc-51様キナーゼ1, hATG1, オートファジー関連タンパク質1ホモログ, セリン/トレオニンタンパク質ホスファターゼULK1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
5L18, monoclonal
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 112.63 kDa
observed mol wt ~112 kDa
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
sheep, bovine
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer75)
遺伝子情報
human ... ULK1(8408)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン5L18は、セリン757がリン酸化されたULK1を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。
免疫原
ヒトULK1のC末端側半分に由来する、phosphoserine 757周囲の13個のアミノ酸に対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
ペプチド阻害アッセイ:希釈倍率1:1,000で使用、血清枯渇A431細胞由来ライセートでの標的バンドの検出は、免疫原リンペプチドで事前ブロックすると阻止されましたが、非リンペプチドで前処理した場合は阻止されませんでした。
アフィニティ結合アッセイ:この抗体は、ULK1(pSer757)ペプチドと結合し、KD値は8.2 x 10^(-6)でした。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗phospho-ULK1-Ser757 クローン5L18 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1621)は、phospho-ULK1-Ser757を検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、アフィニティ結合アッセイ、ペプチド阻害アッセイ、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
セリン/トレオニンプロテインキナーゼULK1(UniProt:O75385、別名:EC:2.7.11.1;オートファジー関連タンパク質1ホモログ、ATG1、hATG1、Unc-51様キナーゼ1)は、ヒトULK1(別名:KIAA0722)遺伝子(Gene ID:8408)によってコードされています。ULK1は、飢餓に応答したオートファジーに関与し、広範に発現しているセリン-トレオニンプロテインキナーゼです。飢餓時には、主に隔離膜に相当する分節状構造に局在し、細胞質の一部を隔離してオートファゴソームを形成します。細胞内では、ULK1は3種類以上のタンパク質(ATG13、FIP200、ATG101)と常に複合体を形成しています。ULK1とATG13またはFIP200との相互作用により、ULK1キナーゼの活性および安定性が増加すると報告されています。ULK1は栄養豊富な条件下で自己リン酸化され、飢餓時またはラパマイシン処理後は脱リン酸化されます。栄養充足状態で、ULK1はMTOR/mTORによってリン酸化されてAMPKとの相互作用が阻害され、ULK1の活性化が阻害されます。栄養制限に応答し、ULK1はAMPKによってリン酸化・活性化され、これによりオートファジーが活性化されます。また、AMPKサブユニットPRKAA1、PRKAB2、PRKAG1のリン酸化を介してAMPKの調節因子としても作用し、AMPK活性を負に調節します。栄養充足下でのmTOR高活性は、ULK1のセリン757をリン酸化してULK1の活性化を阻害し、ULK1とAMPKとの相互作用を阻害すると報告されています。 ULK1のプロテインキナーゼドメインはアミノ酸16-278に位置します。 メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(参照:Zachari, M., and Ganley, IG. (2017). Essays Biochem. 61(6); 585-596; Kim, J., et al. (2011). Nat. Cell Biol. 13(2); 132-141)
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
25 μLで溶解後、300 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスを参照してください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
ZRB1621-4X25UL:
ZRB1621-25UL:
試験成績書(COA)