Merck
すべての画像(9)
Key Documents
安全性情報
ZRB1565
Sigma-Aldrich
抗FoxP3抗体 クローン4J2 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
Scurfin, フォークヘッドボックスタンパク質P3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4J2, monoclonal
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 47.24 kDa
observed mol wt ~51 kDa
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
monkey, bovine
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
bovine ... Foxp3(506053)
human ... FOXP3(50943)
rhesus monkey ... Foxp3(574303)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン4J2は、フォークヘッドボックスタンパク質P3(FoxP3)を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。C末端DNA結合ドメインに由来する14個のアミノ酸内のエピトープをターゲットとしています。
免疫原
ヒトフォークヘッドボックスタンパク質P3のC末端DNA結合領域に由来するアミノ酸14個に対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、HeLa細胞のFoxP3を検出できます。
アフィニティ結合アッセイ:この抗体は、FoxP3ペプチドと結合し、KD値は1.7 x 10^(-7)でした。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗FoxP3 クローン4J2 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1565)は、FoxP3を特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、アフィニティ結合アッセイ、免疫細胞染色、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
フォークヘッドボックスタンパク質P3(UniProt:Q9BZS1、別名:Scurfin、FoxP3)は、ヒトFOXP3(別名:IPEX、JM2)遺伝子(Gene ID:50943)によってコードされています。FoxP3はホモ二量体タンパク質であり、活性化された従来のT細胞では主に細胞質に発現しますが、制御性T細胞(Treg)では主に核内に発現します。 FoxP3は転写制御因子として働き、制御性T細胞の発生と抑制機能に不可欠です。タンパク質分解処理によって生じる41 kDa型は、活性化Treg細胞のクロマチン画分にのみ認められます。制御性T細胞中のFoxP3濃度は炎症時に減少すると報告されています。FoxP3は、活性化制御性T細胞でタンパク質分解によって切断される可能性があり、N末端(aa 51-52)またはC末端(aa 417-418)部位のいずれか、あるいは両方で切断されます。FoxP3は、Treg細胞系列に完全な抑制機能と安定性を獲得させ、従来のT細胞の増殖と機能を直接調節することにより、免疫系の恒常性を維持するための不可欠な役割を果たします。FoxP3の二量体化はその転写調節活性に不可欠であると報告されています。セリン418のリン酸化は、FoxP3の転写抑制活性を調節し、その結果、制御性T細胞抑制機能を調節することが示されています。FoxP3はプロペプチド(aa 418-431)を用いて合成され、その後プロペプチドが切断されて成熟型となります。核移行シグナルはアミノ酸414-417および68-76に、核外移行シグナルはアミノ酸239-249に局在します。 メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
25 μLで溶解後、300 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスを参照してください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB1565-4X25UL:
ZRB1565-25UL:
試験成績書(COA)