Merck
すべての画像(12)
主要文書
安全性情報
ZRB1112
Sigma-Aldrich
抗ヘリカーゼMOV-10抗体 クローン3B8 ZooMAb® ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
Armitageホモログ, モロニー白血病ウイルス10タンパク質
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3B8, monoclonal
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 113.67 kDa
observed mol wt ~114 kDa
交差性
human
交差性(ホモロジーによる予測)
bovine
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MOV10(4343)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン3B8はヘリカーゼMOV-10を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。C末端領域に由来する20アミノ酸内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
ヒトヘリカーゼMOV-10のC末端領域に由来する20アミノ酸に相当するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、HepG2細胞溶解物においてヘリカーゼMOV-10を検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、HepG2細胞においてヘリカーゼMOV-10を検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:10で使用、ヒト膵臓組織切片においてヘリカーゼMOV-10を検出できます。
アフィニティ結合アッセイ: この抗体は、ヘリカーゼMOV-10ペプチドにKD値 2.4 x 10^(-7)で結合しました。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください
抗ヘリカーゼMOV-10 クローン3B8 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1112)は、ヘリカーゼMOV-10を特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、アフィニティ結合アッセイ、免疫細胞染色、免疫組織染色、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
ヘリカーゼMOV-10(UniProt: EC:3.6.4.13;別名Armitageホモログ 、モロニー白血病ウイルス10タンパク質)は、ヒトではMOV10(別名KIAA1631)遺伝子(Gene ID: 4343)によってコードされます。MOV-10は、SF-1 ATP依存性RNAヘリカーゼのUPF1pファミリーに属する進化的に保存されたメンバーであり、推定5′ → 3′ RNAヘリカーゼとして働き、3′ UTRに沿った移動によりUPF1 mRNA標的分解に寄与します。レトロウイルス複製を抑制することが示されており、MOV-10の過剰発現によって、HIV-1やその他のレンチウイルスの感染性が顕著に弱まることが示されています。RNA誘導サイレンシング複合体(RISC)によるマイクロRNA(miRNA)介在性の遺伝子サイレンシングに必要とされます。 MOV-10は、インターフェロン誘導性RNAヘリカーゼであることも示されており、ヘリカーゼ機能とは無関係に、I型インターフェロン誘導を増強することによって、いくつかのプラス鎖およびマイナス鎖RNAウイルスに対して抗ウイルス活性を示すことがあります。MOV-10は、ヒトLINE1(L1)、AluおよびSVAレトロトランスポゾンを著しく制限することが報告されています。DDX5、DHX9、DDX17、DDX21、DDX39Aなどのその他のRNAヘリカーゼとともに、L1リボヌクレオタンパク質粒子に結合します。MOV-10は、TUT4とともに細胞質フォーカスに共濃縮されます。発生中のニューロンにおいて、MOV-10は核と細胞質の両方に局在化することが示されていますが、成人では細胞質のみに認められます。胚の生存能と、正常な中枢神経系発達および機能にも必要とされます。初期の脳発達に2つの重要な役割を果たすことが報告されています。1つは、cDNA合成の直接阻害により核内のレトロエレメントを抑制すること、もう1つは、細胞骨格mRNAの調節により神経突起伸長に影響を及ぼすことです。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(参考:Goodier, JL., et al. (2012).PLoS Genet 8(10); e1002941; Cuevas RA., et al. (2016).J. Immunol. 196(9); 3877-3886)
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB1112-4X25UL:
ZRB1112-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)