Merck
すべての画像(9)
主要文書
安全性情報
ZRB1063
Sigma-Aldrich
抗Treslin抗体 クローン5L19 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
TopBP1相互作用チェックポイント・複製調節因子, TopBP1相互作用複製刺激タンパク質
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
5L19, recombinant monoclonal
monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 210.86 kDa
observed mol wt ~260 kDa
化学種の反応性
mouse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
monkey, human
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TICRR(90381)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン5L19はTreslinを検出するZooMAbラビット・リコンビナント・モノクローナル抗体です。C末端領域に由来する25個のアミノ酸内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
ヒトTreslinのC末端領域の25個のアミノ酸に対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、NIH3T3細胞のTreslinが検出できます。
アフィニティ結合アッセイ:この抗体は、アフィニティ結合アッセイにおいてTreslinペプチドと結合し、KD値は4.3 x 10^(-6)でした。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗Treslin クローン5L19 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1063)は、Treslinを検出するリコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体であり、アフィニティ結合アッセイ、免疫細胞染色、およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
Treslin(UniProt:Q7Z2Z1;TopBP1相互作用チェックポイント・複製調節因子、TopBP1相互作用複製刺激タンパク質としても知られる)は、ヒトのTICRR(C15orf42としても知られる)遺伝子(Gene ID:90381)によってコードされています。Treslinは、複製中のクロマチンと結合する、高度に保存された核タンパク質です。Treslinは、複製ヘリカーゼへのCdc45の組み込みを促進することで、DNA複製の調節因子として働きます。細胞周期制御機構の重要な正の制御標的であり、サイクリン依存性キナーゼ(CDK)によるTreslinの活性化が複製開始に必須であることが示されています。Treslinには通常、CDKによるリン酸化が可能な部位が多数あります。チェックポイント調節キナーゼのChk1はTreslinのaC末端ドメイン(TRCT)と結合することが示されており、TRCTドメインの変異によってChk1がTreslinと結合できなくなり、Chk1によるリン酸化が阻害されることが知られています。 Treslin-Chk1相互作用の遮断によって、染色体DNAの複製開始が増加することが示されています。 選択的スプライシングによって生じる2種のTreslinアイソフォームが報告されています。 メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(参照:Kumagai, A., et al. (2010).Cell.140(3); 349-359; Guo, C., et al. (2015).Mol.Cell.57(3); 492-505)
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
25 μLで溶解後、300 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスをご参照ください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
ZRB1063-25UL:
ZRB1063-4X25UL:
試験成績書(COA)