Merck
すべての画像(11)
主要文書
安全性情報
ZRB1042
Sigma-Aldrich
抗ソマトスタチン-28抗体 クローン2B19 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
ソマトスタチン, 成長ホルモン放出抑制因子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2B19, recombinant monoclonal
monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 12.73 kDa (for Somatostatin)
交差性
human
交差性(ホモロジーによる予測)
rat, sheep, bovine, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SST(6750)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン8G9.2は、ヒトソマトスタチン-28を検特異的に検出するZooMAbマウス・リコンビナントモノクローナル抗体です。
免疫原
ヒトソマトスタチン-28(ソマトスタチンのC末端領域)の17個のアミノ酸に対応する、KLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
免疫蛍光染色:希釈倍率1:100で使用、ヒト膵臓組織切片のソマトスタチン-28が検出できます。
アフィニティ結合アッセイ:この抗体は、アフィニティ結合アッセイにおいてヒトソマトスタチン-28ペプチドと結合し、KD値は1.1 x 10^(-7)でした。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗ソマトスタチン-28 クローン2B19 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1042)は、ソマトスタチン-28を検出するリコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体であり、アフィニティ結合アッセイ、免疫蛍光染色、および免疫組織染色(パラフィン)でテストされています。
ターゲットの説明
ソマトスタチン(UniProt:P61278;:成長ホルモン放出抑制因子としても知られる)は、SST遺伝子(Gene ID:6750)によってコードされています。ソマトスタチンはテトラデカペプチドで、ランゲルハンス島と脳で高い発現を示します。ソマトスタチンはシグナルペプチド(aa1-24)を用いて合成され、シグナルペプチドはその後切断され、残った鎖が3本に切断されてニューロスタチン(aa31-43)、ソマトスタチン-28(aa89-116)、ソマトスタチン-14(aa103-116)になります。ソマトスタチン-28は主に腸内分泌細胞によって産生され、ソマトスタチン-14は主に脳内に存在します。ニューロスタチンは、膵α細胞による低グルコース誘導性グルカゴン放出を促進すると考えられています。ソマトスタチンは、成長ホルモン/ソマトトロピン(GH1)、PRL、ACTH、黄体形成ホルモン(LH)、TSHの分泌を含め、下垂体ホルモンの分泌を阻害することが示されています。腸内では、胃酸分泌、胃内容排出、腸運動、各種の消化管ホルモンの放出など、さまざまな消化管機能を抑制します。ソマトスタチンは、Gタンパク質共役型受容体SST1-5と称する5つの異なる受容体サブタイプを介して作用を発揮します。 SST2およびSST5は、ソマトスタチンの消化管作用の主要メディエータであることが示されています。 メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB1042-25UL:
ZRB1042-4X25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)