Merck
すべての画像(9)
主要文書
安全性情報
ZRB1034
Sigma-Aldrich
抗ULBP-4/RAET1E抗体 クローン6C10 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
N2DL-4, NKG2DL4, NKG2Dリガンド4, RAE-1様転写産物4, UL16結合タンパク質4, リンパ球エフェクター毒性活性化リガンド, レチノイン酸早期転写産物1E
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6C10, recombinant monoclonal
monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 30.12 kDa
observed mol wt ~26 kDa
化学種の反応性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RAET1E(135250)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン6C10はヒトレチノイン酸早期転写産物1Eを特異的に検出するZooMAbラビット・リコンビナント・モノクローナル抗体です。細胞外ドメイン内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
ヒトレチノイン酸早期転写産物1E(RAET1E)の細胞外ドメイン由来のアミノ酸195個に対応するHisタグ付きリコンビナント・フラグメント。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、ULBP-4細胞ライセート中のULBP-4/RAET1Eが検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、HT-29細胞のULBP-4/RAET1Eが検出できます。
アフィニティ結合アッセイこの抗体は、アフィニティ結合アッセイにおいてヒト組換えULBP-4タンパク質と結合し、KD値は4.5 x 10^(-8)でした。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗ULBP-4/RAET1E クローン6C10 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1034)は、ヒトレチノイン酸早期転写産物1Eを特異的に検出するリコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体であり、アフィニティ結合アッセイ、免疫細胞染色、およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
レチノイン酸初期転写産物1E(UniProt:Q8TD07;リンパ球エフェクター毒性活性化リガンド、NKG2Dリガンド4、N2DL-4、NKG2DL4、RAE-1様転写産物4、UL16結合タンパク質4、ULBP-4としても知られる)は、ヒトのRAET1E(LETAL、N2DL4、ULBP4、UNQ1867/PRO4303としても知られる)遺伝子(Gene ID:135250)によってコードされています。ULBP-4は、シグナルペプチド(aa1-30)を用いて合成される1回膜貫通型のI型膜タンパク質であり、シグナルペプチドはその後切断されて成熟型となります。成熟型は、細胞外ドメイン(aa31-225)、膜貫通ドメイン(aa226-248)、および細胞質ドメイン(aa249-263)を有します。主に皮膚に発現しますが、精巣および気管にも発現します。ULBP-4の濃度は各種由来の腫瘍細胞でアップレギュレートされており、レチノイン酸で腫瘍細胞を処理するとその発現は徐々に減少しました。ULBP-4は、NKG2Dの機能的リガンドとしても働きます。ULBP-4は、NK細胞、NKT細胞、CD8+T細胞などのNKG2D発現エフェクター細胞に結合し共刺激すると報告されています。ULBP-4は、Killer Cell Lectin Like Receptor K-1(KLRK1)の細胞表面発現を減少させるMHCクラスIα様(aa31-116)領域およびMHCクラスIα-2様(aa117-207)領域を有します。選択的スプライシングによって生じる6種のULBP-4アイソフォームが報告されています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(参照:Chalupny, NJ., (2003).Biochem.Biophys.Res. Commun.305(1); 129-135)
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
25 μLで溶解後、0.3 mg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスをご参照ください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB1034-4X25UL:
ZRB1034-25UL:
試験成績書(COA)