Merck
すべての画像(21)
主要文書
安全性情報
ZRB1022
Sigma-Aldrich
抗Lアミノ酸オキシダーゼ抗体 クローン4O11 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
IL4-induced protein 1, L-AAO, LAAO, LAO, hFIG1, アミノ酸オキシダーゼ, インターロイキン4-induced protein 1, タンパク質Fig-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4O11, recombinant monoclonal
monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 62.88 kDa
observed mol wt ~58 kDa
交差性
human, mouse, rat
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IL4I1(259307)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン4O11はL-アミノ酸オキシダーゼを特異的に検出するZooMAbラビット・リコンビナント・モノクローナル抗体です。C末端側半分に由来する22個のアミノ酸内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
ヒトL-アミノ酸オキシダーゼのC末端半分に由来する22個のアミノ酸に対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、ヒト結腸組織、ヒトTHP-1細胞、ラット脾臓、およびマウス脾臓組織由来ライセート中のL-アミノ酸オキシダーゼが検出できます。
アフィニティ結合アッセイ: この抗体は、アフィニティ結合アッセイにおいてL-アミノ酸オキシダーゼペプチドと結合し、KD値は7.0 x 10^(-9)でした。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト扁桃組織切片のL-アミノ酸オキシダーゼが検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、HeLa、A431、HepG2、およびNIH3T3細胞のL-アミノ酸オキシダーゼが検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗L-アミノ酸オキシダーゼ クローン4O11 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1022)は、L-アミノ酸オキシダーゼを検出するリコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体であり、アフィニティ結合アッセイ、免疫細胞染色、免疫組織染色、およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
L-アミノ酸オキシダーゼ(UniProt:Q96RQ9;EC:1.4.3.2、LAAO、LAO、インターロイキン-4-induced protein 1、IL4-induced protein 1、タンパク質Fig-1、hFIG1としても知られる)は、ヒトのIL4I1(FIG1、UNQ636/PRO1265としても知られる)遺伝子(Gene ID:259307)によってコードされています。LAAOは、非共有結合フラビンアデニンジヌクレオチド酵素を含むフラビン酵素です。LAAOは広く分布し、L-アミノ酸の立体特異的な酸化的脱アミノ反応を触媒してα-ケト酸を生成し、さらにイミノ酸中間体を介してアンモニアおよび過酸化水素を生成します。その作用の第1段階は、フラビン補酵素による水素2個の除去であり、不安定なアミノ酸の中間体が生成されます。中間体は水の付加により分解され、アンモニウムイオンとそれに対応するケト酸が生成されます。LAAOは、特異的なリン脂質組成の細胞膜に選択的に結合し、過酸化水素を細胞表面上の局所領域に送達させることで、局所的な酸化ストレスを誘導することが示されています。LAAOの一般的な基質には、ロイシン、イソロイシン、およびノルロイシン、α-アミノ酪酸、フェニルアラニン、チロシン、トリプトファンノルバリン、メチオニン、ヒスチジン、ならびにシトルリンのL-異性体などがあります。LAAOは3つの疎水性基質結合部位a、b、およびcを含むと考えられています。サブサイトaはメチレン炭素1個、サブサイトbは炭素2個、サブサイトcは炭素3個を含みます。LAAOにはd部位と呼ばれるアミノ結合サブサイトもあります。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB1022-4X25UL:
ZRB1022-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)