Merck
すべての画像(14)
主要文書
安全性情報
ZRB1005
Sigma-Aldrich
抗Smad3抗体 クローン1J11 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
JV15-2, MADホモログ3, Mad3, Mothers against DPPホモログ3, Mothers against decapentaplegicホモログ3, SMAD 3, SMAD family member 3, hMAD-3, hSMAD3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1J11, recombinant monoclonal
monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 48.08 kDa
observed mol wt ~51 kDa
交差性
rat, mouse, human
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: 1:1,000-1:5,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:1,000
western blot: suitable using 1:1,000
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製され、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理されています。研究者の皆様に使用していただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。次世代の抗体ZooMAbリコンビナント抗体を是非ご利用ください。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン1J11は、Smad3を特異的に検出するZooMAbラビット・リコンビナント・モノクローナル抗体です。N末端領域に由来する15個のアミノ酸内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
ヒトSmad3のN末端領域の15個のアミノ酸に対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、NIH3T3およびHEK293細胞ライセート中のSmad3が検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:1,000で使用、ヒト腎臓およびマウス結腸組織切片のSmad3が検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:5,000で使用、HT1080細胞のSmad3が検出できます。
抗Smad3 クローン1J11 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1005)は、Smad3を特異的に検出するリコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
Mothers against decapentaplegic homolog 3(UniProt:P84022;MADホモログ3、Mad3、マザーズアゲンストDPPホモログ3、hMAD-3、JV15-2、SMAD family member 3、SMAD 3、Smad3、hSMAD3としても知られる)は、ヒトのSMAD3(MADH3としても知られる)遺伝子(Gene ID:4088)によってコードされています。Smad3は、TGF-βとアクチビン1型受容体キナーゼによって活性化され、細胞内シグナル伝達因子および転写調節因子として働く受容体調節性Smad(R-SMAD)です。Smad3は、TGF-βによって調節される多くの遺伝子のプロモーター領域にあるTREエレメントに結合します。TGF-β非存在下では、主に細胞質に局在し、TGF-βで刺激されるとSmad4と複合体を形成して核に移行します。TGF-β非存在下では単量体として存在し、TGF-β存在下ではホモオリゴマー化します。また、Smad2またはSmad4はC末端がリン酸化されると、Smad2またはSmad4とヘテロトリマーを形成することもあります。EGFおよびTGF-βでSmad3を処理すると、スレオニン179、セリン204および208でリン酸化されます。セリン208は、MAPKを介したリン酸化の主要部位であることが示されています。またTGFBR1とACVR1により、Smad3のC末端SXSのセリン残基がリン酸化されます。このようなC末端部位におけるTGFBR1を介したリン酸化は、SMAD4との相互作用、核への局在、転写活性に必要です。Smad3は、ホスファターゼPPM1Aの作用を介してSmad2であるいはSmad4複合体から放出され、RANBP1との相互作用により核から放出されます。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB1005-4X25UL:
ZRB1005-25UL:
ZRB1005-3X25UL:
ZRB1005-2X25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)