Merck
Z769401
Branson CPX series ultrasonic bath with digital timer
bath volume 2.8 L, AC/DC input 120 V AC
別名:
ultrasonic bath sonicator, ultrasonic cleaning bath
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103706
特徴
model CPX2800
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Branson CPX-952-219R
バスサイズ
230 mm (9.5 in.) × 140 mm (5.5 in.) × 100 mm (4 in.)
バス容量
2.8 L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With the Bransonic® CPX, we′ve gone digital and defined a new category in ultrasonic baths. We′ve reimagined our iconic line of ultrasonic baths for total control with a fully digital Tower Control Panel. The CPX also features our new self-adaptive technology that actively tracks and adapts to changes within the bath.
All Bransonic® baths can also be used for cell separation, sample preparation and degassing of liquids.
Note: Parts should not be allowed to rest on tank bottom, see accessories for options.
特徴および利点
  • Degassing - can be set up to 99 minutes
  • Timer - can be set to 99 minutes or run continuously
  • Self-Adaptive technology
  • Digital tower control panel
  • Sleep mode
  • All 220-230 V units meet CE standards
法的情報
Bransonic is a registered trademark of Branson Ultrasonics Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1