物質
PET
square bottle
ジョイント
Joints threaded neck (38-430)
無菌性
sterile
特徴
graduations
with cap
包装
pack of 48 ea (2 x pack of 24)
メーカー/製品名
Nalgene® 842040-0650
キャパシティ
650 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
特徴および利点
- Closure made up of high-density polyethylene (HDPE)
- Transparent and leakproof
- Sterilized by gamma radiation, Sterility Assurance Level (SAL) is 10-6
- Decreased permeability to CO2 and O2
- Non-cytotoxic and non-pyrogenic
- Bottle and closure are non-animal derived
- Graduated and neck ring for use with tamper-evident shrink sleeves
- Excellent gas barrier properties for easy shipping and storage of buffers, liquid media, and sera
- Light-weight, shatter-resistant, and space-saving square shape
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)