特徴
8-channel
electronic: no
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Sartorius 728130
容量
10-100 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
- The click-stop system enables easy volume adjustment.
- Broad volume display for better reading.
- Color-coded for easy matching of fitting tips
- High chemical and UV-resistance materials to ensure a long lifetime of the pipette.
- Fully autoclavable and requires no disassembly.
- Easy cleaning and maintenance with only three parts to disassemble.
- Safe-cone filters provided for models >10μL.
- Εrgοnomic finger support reduces the grip force required to hold the pipette.
- Range of volume-3μL (5μL for fixed) to 10mL
- Low pipetting forces
- Wide range of adjustable single and multi-channel models and fixed single-channel models
法的情報
Proline is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)