特徴
electronic: no
single-channel
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Sartorius 728070
容量
100-1000 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The Sartorius Proline Plus pipettes of the Biohitfamily are high quality with a light pipetting force. With robust design, the Proline Plus is suitable for variable every day laboratory applications and covers the full range of 0.1μL to 10 mL.
- Reduced pipetting forces prevent RSI and improve the results
- Accurate and precise
- Contamination free pipetting with Safe-Cone Filters
- Robust design
- Easiest pipette to maintain
法的情報
Proline is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)