Key Documents
Z757314
Sartorius mLINE® 機械式ピペッター
single channel, volume 100-1000 μL
別名:
Multichannel pipettor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
特徴
electronic: no
single-channel
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Sartorius 725070
容量
100-1000 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ザルトリウスの新しい機械式ピペッターファミリー(mLINE)では機械式ピペッティングの新機能をユニークな方法で組み合わせています。このファミリーは優れた性能と完全自動オートクレーブ、人間工学的に滑らかな操作と完璧な安全性を提供します。 mLINEのピペッターは 0.1から5000までの容量をカバーします。
  • 軽さを極めたピペッティングとチップイジェクション
  • 独自の安全性機能
  • 無段階容量調節と容量ロックシステム(特許取得)
  • 精度向上のため、内部コンポーネントを断熱
  • 完全自動的にオートクレーブ処理(分解不要)
  • 容易な洗浄、メンテナンス、較正
  • IDタグと色分けされたキャップ
  • 安全コーンフィルターとユニークなイジェクション法
  • 均一なシールを実現するチップ取付メカニズム(Opti-load)、軽い操作でチップイジェクション(マルチチャンネルピペッター)
法的情報
mLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy