Merck
Z744273
Wilmad® Suprasil® Low Temperature Aqueous Cell
volume 100 μL, pack of 1 ea
別名:
EPR aqueous cell, aqueous cell
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.15
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Wilmad WG-808-Q
容量
100 μL
詳細
Small Volume TE102 Variable Temperature Aqueous Cell works with most common Variable Temperature Dewar Inserts. This Aqueous Cell contains Suprasil in critical parts.
アプリケーション
EPR
法的情報
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)