Merck
Z744246
Wilmad® Single Crystal Mounting Rod
size 4 mm, pack of 1
別名:
EPR Mounting Rod, Supasil Mounting Rod
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.15
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Wilmad WG-857-Q
W × L
5 mm × 260 mm
サイズ
4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These rods are manufactured with the highest grade of synthetic quartz to eliminate E′ center defects and paramagnetic material contaminations.
アプリケーション
EPR
法的情報
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)