物質
stainless steel
ジョイント
joint: Swagelok® 1/4
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
KD Scientific 780813
キャパシティ
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Rugged stainless steel syringes are an ideal solution when the pressures and the force are high, completely eliminating the problem of breaking glass syringes. Both syringe barrel and plungers are #316 stainless steel. An O-ring seal between the top and end of the barrel protects against leakage. Syringes are guaranteed to be leak free for pressures up to 7000 psi
アプリケーション
- High pressure applications
- Dispensing fluids
- Withdrawing fluids
特徴および利点
- Compatable with most syringe pumps
- Eliminate hazards of glass syringe breakage
- Reuseable - fully autoclavable
- Adaptable to Luer Lock or Swagelok® fittings
- Resistance to most chemicals
- Durable construction - Electron beam welded
法的情報
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)