Key Documents
Z744118
Laser Tough-Tags
white, W × L 2.5 in. × 0.5 in., pack of 1500 ea (60 labels per sheet)
別名:
Laser flag Tough-Tags, solvent resistant labels, temperature resistant labels
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
55121611
物質
white
包装
pack of 1500 ea (60 labels per sheet)
メーカー/製品名
Diversified Biotech FLAG-1000
テクニック
cryopreservation: suitable
W × L
2.5 in. × 0.5 in.
詳細
Laser Flag Tough-Tags 2.50 x 0.50" 1,500/pk
アプリケーション
Cryogenics
特徴および利点
Chemically inert. Resist organic solvents and caustic agents.
法的情報
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech