Merck
Z744111
Direct thermal Cryo-Tags® and Cryo-Spot combo
white, W × L 1.28 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo, pack of 1000 ea (500 tag and spot sets)
別名:
cryogenic vial labels, freezer labels
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
55121611
物質
white
包装
pack of 1000 ea (500 tag and spot sets)
メーカー/製品名
Diversified Biotech DTCR-6100
テクニック
cryopreservation: suitable
W × L
1.28 in. × 0.50 in. × 3/8 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Temperature Range: 70°C to -196°C
アプリケーション
Cryogenics
法的情報
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech