Merck
Z744098
Cool Brick
parameter at 1 °C
別名:
Cooling Box, dry block, tube cooling block, cooling block
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103025
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Diversified Biotech BRIK-2501
パラメーター
at 1 °C (stable for 10 hours)
at 1 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Each Cool Brick allows up to 10 hours of benchtop temperature stability. For maximum cooling results freeze bricks overnight: 1°C Brick in standard freezer, -10°C Brick in a -80°C Freezer. Multiple Bricks can be used in rotation to maintain desired sample temperature.
アプリケーション
PCR
特徴および利点
Up to 10 hours of benchtop temperature stability
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)